Key Documents
BCR178
Calcium ammonium nitrate fertilizer (composition)
BCR®, certified reference material
Sinônimo(s):
Calcium ammonium nitrate
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
matrix material
Nota de análise
For more information please see:
BCR178
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)