PHR2603
Urea Related Compound A
Sinônimo(s):
Biuret, Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1706712
descrição
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
família API
urea
Formulário
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 30 mg
pf
185-190 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
chave InChI
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)