Documentos Principais
C8166
88051601, human blood, Lymphoblast
Sinônimo(s):
C8166-CD4 Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106514
Nome do produto
C8166, 88051601
fonte biológica
human blood
modo de crescimento
Aggregates in suspension
cariótipo
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produtos
Human T Lymphotrohpic Virus 1 (HTLV-1) tat gene
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Human T cell leukaemia
Descrição de linhagem celular
Clone of C63/CRII-4 derived by fusion of primary umbilical cord blood cells with HTLV-1 producing line from adult T cell leukaemia lymphoma patient. Contain defective HTLV-1 genome. In presence of HIV cells fuse to form syncytia. The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Meio de cultura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rotina de subcultura
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in aggregates.
Outras notas
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)