HeLa Cell Line human
93021013, human cervix, Epithelial
Sinônimo(s):
HeLa Cells, HeLa-CCL2 Cells, Henrietta Lacks Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HeLa Cell Line human, epitheloid cervix carcinoma
fonte biológica
human cervix
modo de crescimento
Adherent
cariótipo
aneuploidy
morfologia
Epithelial
produtos
Not specified
receptores
Not specified
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
doença(s) relevante(s)
cancer
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−196°C
Origem de linhagem celular
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Perfil do DNA
CSF1PO: 9,10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Meio de cultura
Rotina de subcultura
Outras notas
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.