SCC109
Linhagem celular de cardiomiócitos humanos AC16
Human
Sinônimo(s):
AC16 Ventricular Cardiomyocyte Cell Line
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Linhagem celular de cardiomiócitos humanos AC16, AC16 Human Cardiomyocytes can be serially passaged and can differentiate when cultured in mitogen-free medium. The cells may be used to study developmental regulation of cardiomyocytes.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Condições de expedição
dry ice
Categorias relacionadas
Descrição geral
As células AC16 são proliferativas e a sua diferenciação pode ser controlada alterando as condições de cultura e silenciando a expressão do antígeno T de SV40 . As células podem ser usadas para estudar a expressão e função gênicas cardíacas durante o desenvolvimento normal e em condições patológicas nos níveis celular, de organelas e molecular.
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Cardiologia
Doenças cardiovasculares
Toxicidade
Qualidade
• As células são testadas por PCR para confirmar que são negativas para os vírus HPV-16, HPV-18, das hepatites A, B e C, bem como HIV-1 e 2.
• As células são negativas para contaminação por micoplasma.
• Cada lote de células é genotipado por repetições curtas em tandem (do inglês, STR) para confirmar a identidade única da linhagem celular.
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2