Documentos Principais
C7901
Sigma-Aldrich
Chelex® 100
50-100 mesh (dry)
Sinônimo(s):
Iminodiacetic Acid Resin
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
forma
beads
Nível de qualidade
matriz
1% cross-linked polystyrene
cross-linked polystyrene beads
Grupo ativo da matriz
iminodiacetic acid (sodium form)
paired iminodiacetate groups
ligação da matriz
through methyl group to aromatic rings
tamanho de partícula
50-100 mesh (dry)
pH
4-14
capacidade
≥0.3 meq/mL binding capacity
0.6 meq/g binding capacity (heavy metal ions)
Aplicação
Chelex® 100 forma sódica foi utilizado:
  • para a extração de ADN de amostras de abelhas
  • para remover do extrato de fumo de cigarro (CSE) e estudar os efeitos da expressão de hepcidina nos pulmões de murinos
  • para extrair ADN de culturas bacterianas
O Chelex é usado em cromatografia de afinidade, cromatografia de proteínas, resinas quelantes, resinas de afinidade e biorreagentes centrais.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O Chelex® 100 é um copolímero de estireno-divinilbenzeno que contém iões iminodiacetato emparelhados, que atuam como grupos quelantes na ligação de iões metálicos polivalentes. Ele é considerado uma resina fracamente ácida. O Chelex atua como uma resina quelante que é usada na extração de DNA de amostras forenses, como cabelo, cartões de manchas de sangue e swabs bucais.
Outras notas
O produto é autoclavável na forma de sódio. Ele tem uma temperatura operacional máxima de 75 °C e não é solúvel em água.
Informações legais
Chelex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Simultaneous detection of Escherichia coli O175: H7, Salmonella spp., and Listeria monocytogenes by multiplex PCR
Germini A, et al.
Food Control, 20(8), 733-738 (2009)
Methods for extracting genomic DNA from whole blood samples: current perspectives
Chacon Cortes D, et al.
Journal of Biosciences, 2014(2), 1-9 (2014)
Elizabeth Perez et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 205(9), 2489-2498 (2020-09-23)
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a debilitating lung disease associated with cigarette smoking. Alterations in local lung and systemic iron regulation are associated with disease progression and pathogenesis. Hepcidin, an iron regulatory peptide hormone, is altered in subjects with
João Pedro Amorim et al.
Cell reports, 32(1), 107862-107862 (2020-07-09)
The notochord is an evolutionary novelty in vertebrates that functions as an important signaling center during development. Notochord ablation in chicken has demonstrated that it is crucial for pancreas development; however, the molecular mechanism has not been fully described. Here
Rizwan Mahmud et al.
Journal of molecular microbiology and biotechnology, 29(1-6), 43-56 (2019-12-19)
The human gut is inhabited by several hundred different bacterial species. These bacteria are closely associated with our health and well-being. The composition of these diverse commensals is influenced by our dietary intakes. Non-caloric artificial sweeteners (NAS) have gained global