515620
(Aminomethyl)polystyrene
70-90 mesh, extent of labeling: 1.0-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
AM-polystyrene, Benzylamine polymer-bound, Poly(styrene-co-divinylbenzene), aminomethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzylamine-co-divinylbenzene, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, aminomethylated
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.0-1.5 mmol/g N loading
tamanho de partícula
70-90 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
515620-5G | 4061833355640 |
515620-100G | |
515620-25G |