248835
p-Toluenesulfonyl cyanide
technical grade, 95%
Sinônimo(s):
p-Tolylsulfonyl cyanide, Tosyl cyanide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
105-106 °C/1 mmHg (lit.)
pf
47-50 °C (lit.)
grupo funcional
sulfone
thiocyanate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C#N
InChI
1S/C8H7NO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)12(10,11)6-9/h2-5H,1H3
chave InChI
JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- The preparation of polyfunctional nitriles.
- Free-radical cyanation of B-alkylcatecholboranes.
- The synthesis of 4-hyroxypyridines by hetero-Diels-Alder reaction with 1,3-bis-silyl enol ethers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?