733520
1-Cyanobenzimidazole
96%
Sinônimo(s):
N-Cyanobenzimidazole
Ensaio
96%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
98-106 °C
cadeia de caracteres SMILES
N#Cn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C8H5N3/c9-5-11-6-10-7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,6H
chave InChI
SGCJHVTWXFWDOD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To prepare alkyl benzimidazole-1-carboximidates and 1H-benzimidazole-1-carbohydrazonamide by reacting with aliphatic alcohols and excess of hydrazine, respectively.
- As an electrophilic cyanating reagent in cyanation reactions including aryl and heteroaryl Grignard reagents.
- Electrophilic aromatic substitution reactions
- Electrophilic cyanation of aryl and heteroaryl Grignard reagents
- Hydrolysis in alkalyne solutions
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)