188204
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
98%
Sinônimo(s):
(p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide, TosMIC, Tosylmethyl isocyanide
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
109-113 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble
grupo funcional
amine
isonitrile
sulfone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C9H9NO2S/c1-8-3-5-9(6-4-8)13(11,12)7-10-2/h3-6H,7H2,1H3
chave InChI
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton
- as reagent in the preparation of biologically active pyrroles and imidazoles
- as the isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction employing sugar-derived aldehydes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
188204-1KG | |
188204-25G | 4061838758767 |
188204-5G | 4061838758774 |