189278
p-Toluenesulfonyl isocyanate
96%
Sinônimo(s):
Tosyl isocyanate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 100 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.534 (lit.)
p.e.
144 °C/10 mmHg (lit.)
275-278 °C (lit.)
densidade
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)13(11,12)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS
- derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC
- as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
294.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
146 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?