253715
p-Tolyl isothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
4-Methylphenyl isothiocyanate
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.6345 (lit.)
p.e.
237 °C (lit.)
62 °C/0.3 mmHg (lit.)
pf
25-26 °C (lit.)
grupo funcional
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
ABQKHKWXTUVKGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the preparation of 6-[1-amino-3-(p-tolyl)-thiourea]-2-ethylbenzo[de]isoquinoline-1,3-dione
- as capping agent to cap the N-terminal ends of polypeptides
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
253715-25G | |
253715-5G | 4061825982298 |