Documentos Principais
8.18738
Sigma-Aldrich
2-Methylphenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methylphenyl isothiocyanate, 3-Tolyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid 2-methylphenyl ester
About This Item
Fórmula linear:
2(CH3)C6H4NCS
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número do índice EC:
210-390-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
238-240 °C
temperatura de transição
flash point 108 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C=Nc1c(cccc1)C
InChI
1S/C8H7NS/c1-7-4-2-3-5-8(7)9-6-10/h2-5H,1H3
chave InChI
JYKYYPPZLPVIBY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.111
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup