Documentos
8.07028
Sigma-Aldrich
Phenyl isothiocyanate
for synthesis
Sinônimo(s):
Phenyl isothiocyanate, Isothiocyanic acid phenyl ester, PTC
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5NS
Número CAS:
Peso molecular:
135.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352118
Número do índice EC:
203-138-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
10 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
potência
157 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
221 °C/1013 hPa
pf
-21 °C
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.13 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
chave InChI
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup