112771
Methyl isothiocyanate
97%
Sinônimo(s):
Isothiocyanatomethane, Isothiocyanic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
21 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
30-34 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
densidade
1.069 g/cm3 at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isothiocyanate
cadeia de caracteres SMILES
CN=C=S
InChI
1S/C2H3NS/c1-3-2-4/h1H3
chave InChI
LGDSHSYDSCRFAB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Methyl isothiocyanate is an active chemical used as an anti-fermentative agent in wine and as an effective insecticide.
Aplicação
- For amino acid sequence analysis
- To study the effect of pesticide Metam (methyl isothiocyanate is its active ingredient) in the streamside microbial communities
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
30 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?