Documentos Principais
66181
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl N-methylcarbamate
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
MIC substitute, Methyl isocyanate substitute
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
172.14
Beilstein:
1531863
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
product name
N-Succinimidyl N-methylcarbamate, ≥97.0% (N)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (N)
forma
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
imide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
chave InChI
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Safe and crystalline chemical equivalent of the toxic methyl isocyanate, MIC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)