130915
2-Bromophenol
98%
Sinônimo(s):
o-Bromophenol
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.589 (lit.)
p.e.
195 °C (lit.)
pf
3-7 °C (lit.)
densidade
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
1.6235 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
chave InChI
VADKRMSMGWJZCF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
107.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
42 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Separation of 2-Chlorophenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,4,6-Tribromophenol; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dinitrophenol; Pentafluorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; Pentachlorophenol; 4-Nitrophenol; 2-Bromophenol; 2,3,5,6-Tetrachlorophenol; 2,3,5-Trichlorophenol; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4,5-Trichlorophenol; 4-Methylphenol, analytical standard; 2,4-Dimethylphenol; 2-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; Phenol; 2-Methyl-4,6-dinitrophenol; 2,3,4-Trichlorophenol; 2,6-Dichlorophenol; 2,3,4,5-Tetrachlorophenol
Protocolos
Separation of 2-Nitrophenol; Pentachlorophenol; 2-Bromophenol; Phenol; 4-Nitrophenol; 3-Methylphenol, analytical standard; 4-Chloro-3-methylphenol; 2,4-Dichlorophenol; 2,3,4,6-Tetrachlorophenol; 2-Methylphenol, analytical standard; 2,4,6-Trichlorophenol; 2,4-Dimethylphenol; 2-Chlorophenol