101664
4-Chloro-2-nitroaniline
99%
Sinônimo(s):
1-Amino-4-chloro-2-nitrobenzene
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
964 °F
pf
117-119 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
chave InChI
PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
375.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
191 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Anilines on Equity®-5