B75808
4-Bromophenol
99%
Sinônimo(s):
1-Bromo-4-hydroxybenzene, p-Bromophenol
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
235-236 °C (lit.)
pf
61-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
chave InChI
GZFGOTFRPZRKDS-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)