101079
3-Bromophenol
98%
Sinônimo(s):
m-Bromophenol
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
236 °C (lit.)
pf
28-32 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H5BrO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
chave InChI
MNOJRWOWILAHAV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ALOX12(239) , ALOX15(246)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
101079-10G | 4061838666864 |
101079-100G | 4061838344731 |
101079-25G | 4061838666871 |