Documentos Principais
C70606
Sigma-Aldrich
4-Chlororesorcinol
98%
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
147 °C/18 mmHg (lit.)
pf
106-108 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
chave InChI
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Burcu Bekdeşer et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(46), 11109-11115 (2014-11-05)
Hypochlorous acid (HOCl) is an important reactive oxygen species (ROS) and non-radical and is taking part in physiological processes concerned with the defense of the organism, but there has been limited information regarding its scavenging by polyphenols. This study was