Documentos Principais
77655
Supelco
4-Chlororesorcinol
analytical standard
Sinônimo(s):
1,3-Dihydroxy-4-chlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
147 °C/18 mmHg (lit.)
pf
106-108 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c(O)c1
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
chave InChI
JQVAPEJNIZULEK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)