M3501
8-Methoxypsoralen
analytical standard
Sinônimo(s):
8-MOP, 9-Methoxyfuro[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Ammoidin, Methoxsalen, Xanthotoxin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
crystals
fibers
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white to yellow
pf
148-150 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
acetic acid: soluble
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C12H8O4/c1-14-12-10-8(4-5-15-10)6-7-2-3-9(13)16-11(7)12/h2-6H,1H3
chave InChI
QXKHYNVANLEOEG-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Maoa(29253)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)