T7080
Tazarotene
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-[(3,4-Dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethynyl]-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, AGN-190168, ethyl 6-[2-(4,4-dimethylthiochroman-6-yl)ethynyl] nicotinate
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to very faintly yellow
solubilidade
DMSO: >15 mg/mL
originador
Allergan
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S1CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ncc(cc3)C(=O)OCC)(C)C
InChI
1S/C21H21NO2S/c1-4-24-20(23)16-7-9-17(22-14-16)8-5-15-6-10-19-18(13-15)21(2,3)11-12-25-19/h6-7,9-10,13-14H,4,11-12H2,1-3H3
chave InChI
OGQICQVSFDPSEI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.