SML1227
Tavaborole
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,3-Dihydro-5-fluoro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, 5-Fluoro-1,3-dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole, AN-2690, AN2690
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
B1(OCc2c1ccc(c2)F)O
InChI
1S/C7H6BFO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3,10H,4H2
chave InChI
LFQDNHWZDQTITF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)