01338
Bergamottin
analytical standard
Sinônimo(s):
Bergamotine, Bergaptin
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
75-80 °C
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
InChI
1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+
chave InChI
DBMJZOMNXBSRED-OQLLNIDSSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Blocker of STAT3 activation pathway in tumor cells; its potential in the therapy of multiple myeloma (MM) and other cancers is investigated.
- Prevention and the treatment of cancer via suppression of the NF-kB signaling pathway and its regulated gene products.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?