B4383
Bergamot oil
Sinônimo(s):
Bergamot peel oil
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
pb
159 °C (lit.)
densidade
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
tipo de lipídio
oils
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup