Documentos Principais
W229210
Sigma-Aldrich
Cinnamon leaf oil
Ceylon origin, FG
Sinônimo(s):
Cinnamomum zeylanicum
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2292
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Cinnamonum zeylanicum Blume
Nível de qualidade
grau
FG
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
atividade óptica
[α]20/D +0.7°, neat
origem
Ceylon origin
índice de refração
n20/D 1.5330
p.e.
194-234 °C
densidade
1.041 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; clove; spicy; woody
Descrição geral
Cinnamon leaf oil is mainly used as a food additive and flavoring agent in the food industry due to its distinct aroma. Eugenol and cinnamaldehyde are the key volatile constituents of this oil.
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Effect of chitosan coatings enriched with cinnamon oil on the quality of refrigerated rainbow trout
Ojagh SM, et al
Food Chemistry, 120(1), 193-198 (2010)
Fungicidal activity of essential oils of Cinnamomum zeylanicum (L.) and Syzygium aromaticum (L.) Merr et LM Perry against crown rot and anthracnose pathogens isolated from banana
Ranasinghe L, et al
Letters in Applied Microbiology, 35(3), 208-211 (2002)
Historical overview of the cinnamon industry
Wijesekera RO
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 10(1), 1-30 (1977)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W229210-5KG4061837786785
W229210-SAMPLE
W229210-SAMPLE-K4061837509193
W229210-10KG4061837786761
W229210-1KG4061837786778
W229210-1KG-K4061838093233
W229210-10KG-K4061836711955
W229210-5KG-K4061837786136