Documentos Principais
W246680
Sigma-Aldrich
Eucalyptus oil
greener alternative
natural, ≥80%, product of Dutch Essential Oils, FG
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2466
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
(Eucalyptus Globulus)
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥80%
qualidade
400
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
camphoraceous; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
O1C2(CCC(C1(C)C)CC2)C
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is BioRenewable and thus aligns with "Designing Safer Chemicals" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.1 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W246680-25KG-K4065267466538
W246680-10KG-K4065267466514
W246680-1KG-K4065267466521
W246680-SAMPLE-K4065267466552