W246665
Eucalyptus oil
natural, ≥65%, product of Dutch Essential Oils, FG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Eucalyptus Globulus)
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
concentração
≥65%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
limonene (sum of D, L and DL), Eucalyptus spp. leaf oil
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Organoléptico
camphoraceous; herbaceous
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
134.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
57.1 °C - closed cup