Documentos Principais
W262255
Sigma-Aldrich
Bulgarian lavender oil
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2622
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Lavandula angustifolia
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
composição
Contains EU 1223/2009 restricted Limonene and Linalool and IFRA and EU1223/2009 restricted Geraniol and Coumarin
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
limonene (sum of D, L and DL), coumarin, linalool, geraniol
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
fresh; lavender; floral
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
78 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W262255-5KG4065265452137
W262255-1KG4065265452120
W262255-SAMPLE4065265452151