Documentos Principais
W227511
Sigma-Aldrich
Roman chamomile oil
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
Sinônimo(s):
Chamomile oil, Roman
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2275
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
Anthemis nobilis L
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
composição
Contains EU 1223/2009 restricted Linalool and IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
161 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
eugenol, linalool
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
green; floral; herbaceous; sweet
Descrição geral
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
58 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W227511-100G4065265452069
W227511-500G4065265452076
W227511-SAMPLE4065265452090