Documentos Principais
W233218
Sigma-Aldrich
Cognac oil
white, natural, FG
Sinônimo(s):
Vitis vinifera, Grape seed oil
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2332
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; wine-like
grau:
FG
Fragrance grade
natural
fonte biológica:
Vitis vinifera
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
Vitis vinifera
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.50
índice de refração
n20/D 1.428
densidade
0.870 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity; wine-like
Categorias relacionadas
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)