Documentos Principais
W404411
Sigma-Aldrich
Geranyl tiglate
≥95%, FG
Sinônimo(s):
Geranyl 2-methylcrotonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
236.35
Número FEMA:
4044
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.383
NACRES:
NA.21
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.480-1.484 (lit.)
pb
149-151 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
geranium; fruity; herbaceous; sweet
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(C)=C(\C)C(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,10H,7,9,11H2,1-5H3/b13-10+,14-6+
chave InChI
OGHBUHJLMHQMHS-KRDNBFTESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)