Key Documents
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
Sinônimo(s):
Acetyl methyl anthranilate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO3
Número CAS:
Peso molecular:
193.20
Número FEMA:
4170
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.649
NACRES:
NA.21
grau
FG
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥99%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)