Key Documents
W267215
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
natural, ≥96%, FG
Sinônimo(s):
Anisylacetone
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2CH2COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2672
Beilstein:
1869592
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
7.029
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
grau
FG
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥96%
índice de refração
n20/D 1.519 (lit.)
pb
152-153 °C/15 mmHg (lit.)
pf
8 °C (lit.)
densidade
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; floral; raspberry; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CCC(C)=O)cc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
PCBSXBYCASFXTM-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)