Documentos Principais
W328308
Sigma-Aldrich
Furfuryl 3-methylbutanoate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número FEMA:
3283
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10642
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.057
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
97-98 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; fruity
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C10H14O3/c1-8(2)6-10(11)13-7-9-4-3-5-12-9/h3-5,8H,6-7H2,1-2H3
chave InChI
FKGUIBCHHSHJNQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)