Documentos Principais
W429540
Sigma-Aldrich
Citronellyl tiglate
≥95%, stabilized, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
238.37
Número FEMA:
4295
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.340
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
geranium; leafy; fruity; floral; rose
grau:
FG
Halal
Kosher
Agency:
follows IFRA guidelines
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
FG
Halal
Kosher
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
geranium; leafy; fruity; floral; rose
InChI
1S/C15H26O2/c1-6-14(5)15(16)17-11-10-13(4)9-7-8-12(2)3/h6,8,13H,7,9-11H2,1-5H3/b14-6+
chave InChI
UCFQYMKLDPWFHZ-MKMNVTDBSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)