W262218
Óleo de lavanda 40/42% fleurs
natural, FG
Sinônimo(s):
Óleo de lavanda
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Lavandula officinalis Chaix
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
atividade óptica
[α]20/D −7°, neat
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
204 °C (lit.)
densidade
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
lavender; spicy; floral
Categorias relacionadas
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
149.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W262218-4KG-K | 4061838108012 |
W262218-SAMPLE-K | 4061838191892 |
W262218-1KG-K | 4061838180629 |
W262218-1KG | |
W262218-4KG | |
W262218-SAMPLE |