22049-U
Swagelok® Back Ferrule
Swagelok® 104-1, stainless steel, 1/16 in. Swagelok
Sinônimo(s):
Swagelok® 104-1,SS BACK FERRULE 1/16" PK2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 104-1
conector
1/16 in. Swagelok
Descrição geral
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Nature, 217-218 (1986)