22689
Swagelok® Port Connector
Swagelok® 201-PC, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 2 ea
fabricante/nome comercial
Swagelok® 201-PC
conector
1/8 in. Swagelok
Aplicação
Swagelok® port connector with two Swagelok® end caps may be used in construction of the reactors used in experimental studies investigating alkylarene pyrolysis coupled with mechanistic modeling.
Informações legais
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Reactions of polycyclic alkylaromatics. 4. Hydrogenolysis mechanisms in 1-alkylpyrene pyrolysis
Smith, C. Michael, and Phillip E. Savage
Energy and Fuels, 6, 195-202 (1992)