Documentos Principais
PHL89874
Angelicin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
2-Oxo-(2H)-furo(2,3-h)-1-benzopyran, 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen, NSC 404563
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Beilstein:
153970
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H
chave InChI
XDROKJSWHURZGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Angular furocoumarin with diverse photobiological effects. Upon long-wavelength UV irradiation, forms monoadduct with double-stranded DNA and reacts with unsaturated fatty acids. Inhibits DNA and RNA synthesis and cell replication in Ehrlich ascites tumor cells.
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica pimpinella
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)