31102
2,6-Dichlorophenol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
218-220 °C (lit.)
pf
64-66 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
chave InChI
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- To study the kinetics, performance, and mechanism of the oxidative degradation of 2,6-dichlorophenol (2,6-DCP) by ferrate (VI) (Fe(VI))
- Removal of 2,6-dichlorophenol in water by copper oxide (CuO) activated peroxymonosulfate as catalyst
- Removal of 2,6-dichlorophenol by adsorption with activated polypropylene nanofiber
- Degradation of 2,6-dichlorophenol by Fe-doped titanium oxide(TiO2) sonophotocatalytic process
- Determination of 2,6-dichlorophenol by surface-enhanced Raman scattering (SERS) with molecular imprinting
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)