232491
5-Methoxyresorcinol
98%
Sinônimo(s):
3,5-Dihydroxyanisole, Phloroglucinol monomethyl ether
Ensaio
98%
p.e.
188-189 °C/12 mmHg (lit.)
pf
78-80 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,8-9H,1H3
chave InChI
HDVRLUFGYQYLFJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- isorobustin
- substituted linear and angular benzofurocoumarins
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?