Documentos Principais
216631
Sigma-Aldrich
Chloromethyl phenyl sulfide
97%
Sinônimo(s):
(Phenylthio)methyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5SCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
158.65
Beilstein:
1617369
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.594 (lit.)
p.e.
66 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCSc1ccccc1
InChI
1S/C7H7ClS/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
chave InChI
LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the high-yield thiomethylation of O-silylated lactone and ester enolates in the synthesis of α-methylene lactones and esters.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Liebigs Ann. Chem., 49-49 (1993)