232777
2-(Phenylthio)ethanol
99%
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethyl phenyl sulfide
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.592 (lit.)
pb
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
OCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
KWWZHCSQVRVQGF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- in the synthesis of indole, benzofuran and benzothiophene
- for temporary masking of the thymine residue during the synthesis of sugar modified thymidine derivatives
- in the preparation of 4-[2-(phenylthio)ethoxy]phthalonitrile
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?