T28002
Thioanisole
ReagentPlus®, ≥99%
Sinônimo(s):
Methyl phenyl sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.587 (lit.)
pb
188 °C (lit.)
pf
−15 °C (lit.)
densidade
1.057 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?