P35316
Diphenyl sulfide
98%
Sinônimo(s):
Phenyl sulfide
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.6327 (lit.)
p.e.
296 °C (lit.)
pf
−40 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
S(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?