33820
Dibenzyl sulfide
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
Benzyl sulfide
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
44-47 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C(SCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14S/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
LUFPJJNWMYZRQE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)