Documentos Principais
8.41359
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Triisopropylsilane
About This Item
Fórmula linear:
((CH3)2CH)3SiH
Número CAS:
Peso molecular:
158.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
84-85 °C/46.7 hPa
temperatura de transição
flash point 35 °C
densidade
0.77 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[SiH](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
YDJXDYKQMRNUSA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Total synthesis of diazaquinomycins H and J using double Knorr cyclization: This paper covers the first total synthesis of diazaquinomycins, highlighting the role of triisopropylsilane in enhancing reaction efficiency (Prior & Sun, 2019).
  • Reduction of cysteine‐S‐protecting groups by triisopropylsilane: An in-depth look at the chemical properties of triisopropylsilane, emphasizing its effectiveness in peptide synthesis processes (Ste. Marie & Hondal, 2018).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.765 - 0.772
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
100.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
38 °C - closed cup